Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nistatina, + 85 %
Código de producto. 15555156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15555156 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15555156 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455500010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La nistatina, n.º de CAS 1400-61-9, es un compuesto del grupo de los poliénicos que tiene actividades bactericidas y fungicidas.También es un ionóforo que aumenta la permeabilidad de la membrana para algunos iones.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La nistatina es un compuesto de polieno que muestra actividades bactericidas y fungicidas contra Streptomyces noursei, Streptomyces aureus y otras especies de Streptomyces
•También es un ionóforo con capacidad de aumentar la permeabilidad de la membrana
•La nistatina es un ionóforo formador de canales y ejerce su actividad mediante la formación de un poro que se extiende por la membrana plasmática fúngica. De esta forma, se altera la permeabilidad de la membrana, lo que permite la fuga de contenido intracelular y la posterior interrupción de gradientes electroquímicos esenciales para una función celular adecuada
Aplicaciones
• En experimentos in vitro, la nistatina es un antifúngico fungiestático y fungicida a la vez, que actúa en una amplia variedad de levaduras y hongos similares a las levaduras
•Tiene una mayor selectividad para las células fúngicas sobre las células de mamíferos, ya que la nistatina presenta una mayor afinidad de unión con el ergosterol, un esterol clave que se encuentra en las paredes de las células fúngicas, a diferencia de su homólogo en los mamíferos, el colesterol
•Este compuesto no presenta actividad contra los organismos que no contienen esteroles en su membrana celular (como, por ejemplo, las bacterias)
•Se utiliza en líneas celulares de macrófagos humanos U937 para estudiar su efecto en la producción de interleucina-8 mediante líneas celulares tratadas con nanopartículas de plata U937
•Tiene la capacidad de prevenir la contaminación del cultivo celular, así como de inducir la secreción de interleucina-1 e interleucina-8, y del factor de necrosis tumoral α en las células THP1 que expresan TLR2
• Modula el perfil de grandes cantidades de lípidos en macrófagos de ratones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Nystatin
Tipo Nystatin
Forma física Polvo
CAS 1400-61-9
Punto de fusión >160.0°C
Color Amarillo a marrón
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C47H75NO17
Número MDL MFCD25541651
Información de solubilidad Insoluble in water and alochol. Freely soluble in DMF and dimethylsulfoxide slightly soluble in methanol
Clave InChI VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
Nombre IUPAC (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,29,32,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta,4,6,8,10,14,16-heptaeno-38-carb
Peso molecular (g/mol) 926.107
PubChem CID 133640190
Formula Weight (peso de la fórmula) 926.1
Porcentaje de pureza ≥85%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.