Learn More
Melford Nistatina
Descripción
La nistatina es un antibiótico poliénico antifúngico que es eficaz contra una amplia gama de hongos, incluidas levaduras y mohos.
La nistatina es particularmente útil para prevenir y tratar la contaminación fúngica en cultivos celulares, lo que la convierte en una herramienta valiosa en la investigación microbiológica. Los investigadores a menudo utilizan nistatina para mantener condiciones asépticas en experimentos de cultivo celular.
Se agrega a los medios de crecimiento para evitar el crecimiento excesivo de hongos que podrían comprometer la integridad de las líneas celulares y los resultados experimentales. Es selectivo para los hongos y tiene una toxicidad mínima para las células de mamíferos en concentraciones antimicóticas efectivas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nystatin |
| CAS | 1400-61-9 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C47H75NO17 |