Learn More
Melford Nistatina
Descripción
La nistatina es un antibiótico poliénico antifúngico que es eficaz contra una amplia gama de hongos, incluidas levaduras y mohos.
La nistatina es particularmente útil para prevenir y tratar la contaminación fúngica en cultivos celulares, lo que la convierte en una herramienta valiosa en la investigación microbiológica. Los investigadores a menudo utilizan nistatina para mantener condiciones asépticas en experimentos de cultivo celular.
Se agrega a los medios de crecimiento para evitar el crecimiento excesivo de hongos que podrían comprometer la integridad de las líneas celulares y los resultados experimentales. Es selectivo para los hongos y tiene una toxicidad mínima para las células de mamíferos en concentraciones antimicóticas efectivas.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Nystatin |
| CAS | 1400-61-9 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | C47H75NO17 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.