Learn More
Cole-Parmer™ Cepillos universales de nailon
Código de producto. 11755229 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
200 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (métrico) unitSize
11755229 500 mm cada uno
11735229 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11755229 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8455031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos cepillos de calidad y asequibles son perfectos para la limpieza de uso general. Cole-Parmer™ Los cepillos utilitarios cuentan con un mango de plástico blanco que no admite bacterias ni retiene agua.
  • Cepillos resistentes fabricados con cerdas de nailon y un mango de plástico duro
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo universal
Bristle Material Nailon
Material del mango Plástico
Color Blanco
Diámetro de la cerda (métrico) 130 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de uso general
Longitud (métrico) 140 mm
Longitud del mango (métrico) 500 mm
Cantidad 1 unidad