Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados de nailon
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | NPT (macho) de 0,25 pulgadas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93 °C |
| Tipo de producto | Conector dentado |