Descripción
- Rápido y fácil: sólo encajar en su lugar y aplicar bloqueo
- Las cavidades dobles admiten diferentes tamaños de lengüetas del interruptor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de disyuntor unipolar |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon |
| Certificaciones/conformidad | UL 94 HB |
| Dimensiones (L x An) | 54,50 x 15,20 mm |
| Altura (métrico) | 15,2 mm |
| Cantidad | 6 paquete |
| Anchura (métrico) | 54,5 mm |