Learn More
Brady™ Nylon Bloqueo de disyuntor unipolar
Código de producto. 11741635 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11741635 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11741635 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.75€
    14.60€ / paquete de 1
    Ahorro 2.15€
    12% Descuento
En stock
Nylon Bloqueo de disyuntor unipolar diseñado para disyuntores de 120 voltios que tienen orificios en la lengüeta del interruptor. Rápido y fácil: simplemente encájelo en su lugar y aplique el bloqueo. Las cavidades dobles admiten lengüetas de interruptor de diferentes tamaños.
  • Diseñado para interruptores de 120 voltios que tienen orificios en la lengüeta del interruptor.
  • Rápido y fácil: simplemente encájelo en su lugar y aplique el bloqueo.
  • Las cavidades dobles admiten lengüetas de interruptor de diferentes tamaños.
  • Dimensiones: 8,38 x 54,36 x 30,23 mm (profundidad x anchura x altura)
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor
Color Rojo
Descripción Bloqueo de disyuntor unipolar
Cantidad 1 unidad