Learn More
Brady™ Candado tipo tijera de nailon con cable
Código de producto. 11731995 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Relleno de vidrio Nylon
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11731995 Relleno de vidrio Nylon cada uno
1 options
Código de producto. 11731995 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 236921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.96€
    76.28€ / paquete de 1
    Ahorro 26.68€
    25% Descuento
En stock
Este Nylon El bloqueo de tijera con cable bloquea varias válvulas de compuerta simultáneamente. Asegura cables de alimentación, equipos independientes, tanques, cilindros o protectores de seguridad.
  • Bloquea varias válvulas de compuerta simultáneamente.
  • Asegura cables de alimentación, equipos independientes, tanques, cilindros o protectores de seguridad.
Specifications
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Color Amarillo
Material Relleno de vidrio Nylon
Descripción Candado tipo tijera con cable de 0,91 m
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 25 x 115 x 16 mm
Dimensiones (L x An) 115,00 x 16,00 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Para utilizar con (equipo) Cable
Altura (imperial) 0,63 in
Altura (métrico) 16 mm
Altura de la argolla (métrico) 16 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 4,53 in
Anchura (métrico) 115 mm