Learn More
Masterflex™ Accesorios para abrazadera sanitaria de nailon
Código de producto. 16609882
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial) del asa:
2 pulg
4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (imperial) del asa unitSize
16609882 2 pulg cada uno
16629882 4 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16609882 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3050825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con accesorios de metal y plástico de Tri-Clamp™
  • Excelente resistencia química
  • Características de lixiviado bajo
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno (ETO)
Tipo Abrazadera sanitaria
Material Nailon
Para utilizar con (equipo) Accesorios Tri-Clamp
Tamaño (imperial) del asa 2 pulg
Color Blanco