Learn More
Azpack™ Bridas no resellables de nailon, 300 x 4,8 mm
Código de producto. 11338093
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11338093 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 11338093 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 11338093
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Recoja y organice los cables del ordenador, alambres y otros objetos. Las bridas no resellables de nailon Azpack™, 300 x 4,8 mm, no se soltarán una vez se acople el mecanismo de bloqueo.
Disponibles en diversos tamaños y colores.
  • Material: nailon
  • Temperatura de funcionamiento: bridas de –40 °C a 85 °C, bases adhesivas de –20 °C a 60 °C
  • Grado de inflamabilidad UL94 clase V2
Especificaciones
Tipo Brida
Material Nailon
Color Transparente
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 4,8 mm
Dimensiones (L x An) 300 x 4,8 mm
Resistencia a la tracción (imperial) 22 kg
Cantidad 100/paq.
Certificaciones/conformidad UL94 clase V2