Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de poliamida Marigold™ Picolon Confort™
Código de producto. p-8010803
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
1 par
12 pares
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12961135 XL 1 par
15962102 Grande 12 pares
12382209 Medio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12961135 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor C357100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Proporcionan una buena resistencia a la abrasión y a los pequeños cortes. Ansell Edmont™ Marigold™ Picolón Confort™ Los guantes de poliamida son ideales para la manipulación y montaje de objetos ligeramente afilados y resbaladizos.
  • Puntos en la palma y los dedos para un mejor agarre
  • Forro textil de hilo de poliamida de alta elasticidad
  • Puntadas finas, elásticas y cómodas
  • Tejido con un proceso sin interrupciones
  • No dejan pelusa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material PVC
Color Blanco con puntos azules
Tamaño XL
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Poliamida
Resistente a Abrasión y cortes pequeños
Longitud (métrico) 260 mm