Learn More
Nitritex™ Guante de nailon BioClean HalfFingers™
Produktkod. 15278158
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Color:
Blanco
Förpackningsstorlek:
200 pares
Produktkod. Color Förpackningsstorlek
15278158 Blanco 200 pares
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15278158 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BGHF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    259.56€ / 200 pares
    Ahorro 7.44€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Guantes de ajuste ceñido, suaves, cómodos y con dedos cortados. Los guantes de nailon BioClean HalfFingers™ Nitritex™ están diseñados para proporcionar una barrera cómoda y entre la piel y el guante que permita disfrutar de la máxima sensibili
  • Los dedos y los pulgares quedan libres para disfrutar de la máxima sensibilidad táctil
  • Una suave barrera entre la piel y el guante
  • Cómodos durante períodos prolongados
  • 100 % nailon tejido, 280 denier
  • Fabricados en una instalación que cumple con las certificaciones ISO 9001:2008
  • Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015 y PPER 2016/425 Módulo D
Clasificación ISO Clase 4
Estructura Tejido sin costuras
Color Blanco
Acabado exterior Elástico
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Nylon
Tamaño Universal
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Medio dedo/sin punta
Estilo de puño de los guantes Cinchados
Tipo de empaquetado Bolsa
Longitud (imperial) 5,7 in
Longitud (métrico) 145 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.