Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Código de producto. 11543554
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color unitSize
11543554 Blanco 1 paquete
1 options
Código de producto. 11543554 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029681
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Etiquetas en blanco
  • Etiquetas imprimibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Paño de nailon
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta imprimible
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 15,24 mm
Etiquetas por fila 13
Cantidad 2500/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (métrico) 0,041 mm
Dimensiones (L x An) 36,50 x 12,7 mm
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (métrico) 36,5 mm
Altura del área de impresión (métrico) 36,50 mm