Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon para la impresoras de etiquetas portátiles
Código de producto. 17643205 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
12,7 mm
19 mm
Anchura (métrico):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17643205 12,7 mm 25,4 mm cada uno
17633205 12,7 mm 19 mm cada uno
17663205 19 mm 38,1 mm cada uno
17673205 19 mm 50,8 mm cada uno
17653205 19 mm 25,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17643205 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152091
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Etiquetas de tela de nailon esterilizables en autoclave para impresoras de etiquetas portátiles, adecuadas para temperaturas bajas.
Etiquetas de tela de nailon para impresoras de etiquetas portátiles Brady™ M210 y M211.
  • Adhesivo agresivo y permanente
  • Etiquetas troqueladas
  • Para temperaturas bajas, como en congeladores o nitrógeno líquido
  • Este
Especificaciones
Tipo de producto Etiqueta
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211
Material Paño de nailon
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio
Cantidad 121
Alternate Part Number M21-131-499