Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon para impresoras BBP33/i3300
Código de producto. 15726879
Change view
Click to view available options
:
Etiquetas de tela de nailon para impresoras BBP33/i3300; color: Blanco; tipo de adhesivo: acrílico permanente; material: Tela de nailon (B-499); altura (sistema métrico): 25,4 mm; anchura (métrico): 12,7 mm
Código de producto.
15726879 Etiquetas de tela de nailon para impresoras BBP33/i3300; color: Blanco; tipo de adhesivo: acrílico permanente; material: Tela de nailon (B-499); altura (sistema métrico): 25,4 mm; anchura (métrico): 12,7 mm
1 options
Código de producto. 15726879 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 361672
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de tela de nailon con revestimiento de poliamida para la serie B33.
  • Para su uso con autoclave, congelador, nitrógeno líquido
  • Acrílico permanente
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, aceptado por CSA, libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815). Las aprobaciones son solo para material blanco y cumplen con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863.
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon Tela (B-499)
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de equipos y eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) BBP™ Impresoras de etiquetas BradyPrinter i3300 y BradyPrinter i5300
Repetición horizontal (métrico) 15,7 mm
Etiquetas por fila 3
Cantidad 3000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 28,4 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 x 12.7 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,7 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50.10 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number B33-611-499