Learn More
Biodesign™ Nylon CellMicroSieves Rollos
Código de producto. 12644807
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 μm
100 um
15 μm
25 μm
50 μm
8 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12644807 50 μm cada uno
12634807 100 um cada uno
12984267 10 μm cada uno
12974267 15 μm cada uno
12954267 25 μm cada uno
12994267 8 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12644807 Proveedor Biodesign™ N.º de proveedor N50R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
A diferencia de los filtros tradicionales, CellMicroSieves™ son una matriz tejida de precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μm a 200 μm. CellMicroSieves™ No mojar y no contiene colorantes, detergentes ni extraíbles. Una afinidad proteica extremadamente baja significa que las células y las proteínas no se unirán a CellMicroSieves™ . Tienen una amplia variedad de usos distintivos de pantallas porosas de tamaño específico en el laboratorio.
AccesoriosDisponibles porta tamices de polipropileno (2 piezas) con tensor metálico regulable o unidades de filtración de vidrio borosilicato tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio o unidad de filtración completa de polisulfona tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml, son esterilizables en autoclave y reutilizables. Utilice láminas y rollos con porta tamices y círculos con unidades de filtración para sujetarlos de forma segura al procesar las muestras.
  • Un producto de nailon puro que es biológicamente inerte, resistente a la mayoría de condiciones ácidas o básicas y muchos disolventes
  • Esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse repetidamente
  • Recogida rápida de células de cultivo tisular sin centrifugación
  • Aislamiento de tipos de células específicos a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que solo pase un único tipo de célula
  • Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de tipos de células
  • Concentración y aislamiento de células de un biorreactor
  • Prefiltro para impedir la obstrucción del filtro final
CellMicroSieves™ Permiten el aislamiento rápido y suave de células, orgánulos o restos celulares.
Especificaciones
Cantidad Unidad
Tamaño de poro 50 μm
Tipo Microtamiz celular
Material Nylon
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de tipos de células específicos de una muestra de tejido disociada
Formato Rollo