Learn More
Epredia™ Bolsas para biopsia de nailon Shandon™
Código de producto. 12066789 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Cantidad:
1000/paq.
200/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Cantidad unitSize
12066789 Medio 1000/paq. paquete de 1000
12076789 Pequeño 1000/paq. paquete de 1000
12637946 Grande 500/paq. paquete de 500
12657946 Medio 200/paq. paquete de 200
12056699 Medio 500/paq. paquete de 500
11932355 Pequeño 200/paq. paquete de 200
12066699 Pequeño 500/paq. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12066789 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6774009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00€
    227.08€ / paquete de 1000
    Ahorro 64.92€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un movimiento de fluidos sin límites alrededor del tejido con las bolsas para biopsia de nailon Epredia™.
Garantice un movimiento de fluidos sin límites alrededor del tejido con las bolsas para biopsia de nailon Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Reducen el riesgo de pérdida de especímenes pequeños
  • Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
  • Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
  • Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm
  • Las bolsas de biopsia medianas miden 45 × 65 mm
  • Las bolsas de biopsia grandes miden 75 × 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para biopsia
Material Nailon
Color Azul
Longitud (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 65 mm
Longitud (imperial) 1,8 in
Anchura (imperial) 2,6 in
Tamaño Medio
Cantidad 1000/paq.