Learn More
Epredia™ Bolsas para biopsia de nailon Shandon™
Código de producto. 12066699 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Cantidad:
1000/paq.
200/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Cantidad Tamaño de la unidad
12066699 Pequeño 500/paq. paquete de 500
12066789 Medio 1000/paq. paquete de 1000
12076789 Pequeño 1000/paq. paquete de 1000
12637946 Grande 500/paq. paquete de 500
12657946 Medio 200/paq. paquete de 200
12056699 Medio 500/paq. paquete de 500
11932355 Pequeño 200/paq. paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12066699 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6774015
 Artículo restringido
En stock
Garantice un movimiento de fluidos sin límites alrededor del tejido con las bolsas para biopsia de nailon Epredia™.
  • Reducen el riesgo de pérdida de especímenes pequeños
  • Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
  • Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
  • Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm
  • Las bolsas de biopsia medianas miden 45 × 65 mm
  • Las bolsas de biopsia grandes miden 75 × 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para biopsia
Material Nailon
Color Azul
Tamaño Pequeño
Cantidad 500/paq.