Learn More
GVS Nylon 66 (NY) Membrane, Disc
Código de producto. 32178666
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0.1 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
5 μm
Diámetro (métrico):
37 mm
47 mm
90 mm
142 mm
20 cm
293 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 25
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
32178666 1.2 μm 37 mm paquete de 100
32178241 0.45 μm 47 mm paquete de 1000
32178427 5 μm 293 mm paquete de 25
32178375 0.65 μm 90 mm paquete de 25
32177744 0.65 μm 20 cm paquete de 5
32178592 1.2 μm 20 cm paquete de 5
32178060 0.1 μm 20 cm paquete de 5
32177639 5 μm 47 mm paquete de 100
32177922 0.8 μm 293 mm paquete de 25
32177733 0.8 μm 47 mm paquete de 100
32177642 0.8 μm 20 cm paquete de 5
32177653 5 μm 20 cm paquete de 5
32178548 0.65 μm 142 mm paquete de 25
32177384 0.45 μm 293 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 32178666 Proveedor GVS N.º de proveedor 1230356
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
GVS Nylon 66 (NY) Membranes are hydrophilic and available in pore sizes from 0.1 to 5.0 μm.
  • Sterilization and clarification of aqueous and organic solvent solutions
  • HPLC sample preparation
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Microporous Filter
Formato Disc
Material Nylon
Tamaño de poro 1.2 μm
Esterilidad Non-sterile
Tipo Membrane Filter
Diámetro (métrico) 37 mm