Learn More
Thermo Scientific™ Kit de limpieza QuEChERS para métodos NY/T para muestras de 15 g, frutas y verduras generales
Código de producto. 17349842 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tubo:
15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
17349842 15 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 17349842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S215GFVNYTKIT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Utilice los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS NY/T 1380-2007 para determinar con exactitud 51 residuos específicos de pesticidas en frutas y verduras.
Utilice los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS (rápidos, fáciles, baratos, eficaces, resistentes y seguros) NY/T 1380-2007 para determinar con exactitud y eficacia 51 residuos específicos de pesticidas en frutas y verduras. Nuestros kits de limpieza de métodos QuEChERS NY/T 1380-2007 son ideales para preparar muestras antes de GC-MS y se pueden automatizar para obtener un mayor rendimiento.
El método NY/T 1380-2007 admite pruebas voluntarias de normas profesionales e industriales para la agricultura en China. Los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS NY/T 1380-2007 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz, lo que permite la determinación de residuos de pesticidas en matrices de frutas y verduras.
Ofrecemos un kit SPE de limpieza/dispersión compuesto por tubos de 15 mL precargados para su uso con matrices de frutas y verduras generales.
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método NY/T 1380-2007?
  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante el paso de partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante el paso de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE).
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante el paso de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE)
  • C18: elimina las grasas, esteroles y otras interferencias no polares de la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Kit de limpieza de métodos QuEChERS NY/T 1380-2007; 100 mg de PSA, 100 mg de C18, 300 mg de MgSO4 anhidro precargados en tubos de 15 mL; 50/paq.
Tipo Kit de limpieza QuEChERS
Incluye Sales en tubos precargados
Método Preparación de muestras QuEChERS para el método NY/T 1380-2007
Salt Composition 300 mg de MgSO4 anhidro, 100 mg de PSA, 100 mg de C18
Tamaño de muestra Muestra de 15 g
Tipo de muestra Frutas y verduras generales
Tamaño del tubo 15 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.