Learn More
NY/T 761-2008 Mezcla de pesticidas piretroides 551 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 122-14-5, 24353-61-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Isofenphos-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Profenofos 100 μg/mL∣Quinalphos 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |