Learn More
NY/T 761-2008 Mezcla de pesticidas 674 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon |
| CAS | 56-72-4, 333-41-5, 13194-48-4, 122-14-5, 1113-02-6, 298-02-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Coumaphos 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Omethoate 1000 μg/mL∣Phorate 1000 μg/mL∣Phorate-sulfone 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Trichlorphon 1000 μg/mL |