Learn More
NY/T 761-2008 Mezcla de pesticidas 615 100 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322654 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322654 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000615HE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin
CAS 39515-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1
Nombres de analitos o componentes (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hexano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (±)-Fenpropathrin 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL