Learn More
Edwards Vacuum™ Bomba de vacío nXDS6i
Código de producto. 13502740
Change view
Click to view available options
Tensión:
250 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
13502740 250 V cada uno
1 options
Código de producto. 13502740
Marca: Edwards Vacuum™ A73501983
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
La bomba de desplazamiento en seco nXDS es la bomba de mejor rendimiento de su clase por su capacidad de bombeo excepcional, máximo rendimiento de vacío y sus características de diseño de última generación.
  • La protección del cojinete garantiza la separación entre los gases de proceso y la lubricación del cojinete garantiza un vacío limpio
  • Tecnologías avanzadas de forma de desplazamiento y sellado de puntas: ofrecen el mejor rendimiento de vacío de su clase y unos niveles de vacío inigualables
  • Diseño exclusivo de sellado de puntas: reduce significativamente el desgaste para minimizar el mantenimiento y prolongar la vida útil
  • Funcionamiento silencioso: con ruido típico durante el funcionamiento <52 dB(A) para minimizar el impacto medioambiental
  • Interfaz avanzada: ofrece una gran variedad de métodos de control tradicionales, analógicos y digitales que permiten el control/monitorización a distancia a través de RS232 o RS485
  • Unidad inteligente integrada: con entrada de detección automática que ofrece un rendimiento de bombeo optimizado a nivel mundial
  • Intervalo de la bomba: incluye 6, 10, 15 y 20 m3h-1
Especificaciones
Vacío máx. 0,020 mbar/0,015 Torr
Modelo nXDS 6i
Peso (imperial) 58 lb
Peso (métrico) 26,2 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Presión máxima 200 mbar
Tensión 250 V