Learn More
Haika NX510 Nitrile Examination Gloves
Código de producto. 17871084
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17871084 XL paquete de 100
17841084 XS paquete de 100
17831084 Pequeño paquete de 100
17811094 M paquete de 100
17851084 L paquete de 100
17841654 2XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17871084 Proveedor Haika N.º de proveedor HAK5104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
NX510 latex free gloves are lightweight and comfortable while offering barrier protecion and touch sensitivity. For use by healthcare professionals.
  • Secure Control
    • A textured surface enhances slip resistance and allows for a secure grip.
  • Supreme Comfort and Sensitivity
    • The lightweight and elastic nature of the nitrile delivers an excellent sense of touch and a comfortable wearing experience even when worn for long periods.
  • Effective Barrier Protection
    • Helps to protect users and patients from the transmission of infections.
  • Beaded Cuff
    • Durable beaded cuff design enables the glove to be donned and removed efficiently and securely.
  • Powder-free and Latex-free
    • Eliminates powder-induced irritation and makes it ideal for people with a Type I latex sensitivity.
  • Minimises the Risk of Allergic Contact Dermatitis
    • Free of thiurams, Mercaptobenzotiazoles, Thiazoles and Thioureas.
  • Chemical Resistant
    • Tested in accordance with EN374-1:2016 for resistance to chemical substances.
    • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05 (2019).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) MDR (EU) 2017/745 Class I, PPE Regulation (EU) 2016/425 CAT III, EN455, Food Safe Regulation (EC) No 1935:2004, EC 10/2011
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Serie NX510
Resistencia a la tracción 6 N
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud (métrico) 24 cm