Learn More
NVX-207, MedChemExpress
Descripción
NVX-207, a Betulinic acid-derived anti-cancer compound, shows anti-tumor activity (mean IC50=3.5 μM) against various human and canine cell lines. NVX-207-induced apoptosis is associated with activation of the intrinsic apoptotic pathway via cleavage of caspases -9, -3, -7 and of PARP.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NVX-207 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 745020-66-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H59NO6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (207.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]1(CC[C@H]2C(C)=C)[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](OC(C)=O)C5(C)C)C)C)([H])[C@@]4(C)CC1)OCC(CO)(N)CO |
| Mostrar más |