Learn More
Tocris Bioscience™ NVS MLLT-1
Descripción
NVS-MLLT-1 is a selective inhibitor of YEATS domain of MLLT1 and MLLT3 (IC50 values are 150 and 254 nM for MLLT1 and MLLT3, respectively). It shows selectivity for YEATS2/4 domains and over all bromodomains (CERC2 IC50 > 40 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[[(2 S)-2-Methyl-1-pyrrolidinyl]methyl]-1 H-benzimidazol-6-yl]-6-isoquinolinecarboxamide |
| CAS | 2561471-13-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Bromodomain Inhibitors |
| Fórmula molecular | C23H23N5O |
| Pureza | 0.98 |