Learn More
Tocris Bioscience™ NVS-CECR2-1, >98%
Descripción
Potent and selective CECR2 (cat eye syndrome chromosome region, candidate 2) inhibitor (IC50 = 47 nM). Selective for CECR2 over a panel of bromodomains.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyclopropyl-2-(propylsulfonyl)-6-(1-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl)pyrimidin-4- |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 495.68 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 495.686 |