Learn More
NVP-TNKS656, MedChemExpress
Código de producto. 16488577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488577 5 mg 5 miligramos
16460206 2 mg 2 miligramos
16436386 100 mg 100 miligramos
16415958 10 mg 10 miligramos
16403406 25 mg 25 miligramos
16402107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16488577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY139905mg
MedChemExpress NVP-TNKS656 is a highly potent, selective, and orally active TNKS2 inhibitor with IC50 of 6 nM, and is > 300 fold selectivity against PARP1 and PARP2.
NVP-TNKS656 is a highly potent, selective, and orally active TNKS2 inhibitor with IC50 of 6 nM, and is > 300 fold selectivity against PARP1 and PARP2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-TNKS656
CAS 1419949-20-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34N4O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo TNKS656
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (80.88 mM)
SMILES O=C(N(CC1CC1)CC2=NC3=C(COCC3)C(N2)=O)CN4CCC(C(C5=CC=C(OC)C=C5)=O)CC4
Peso molecular (g/mol) 494.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.58
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death