Learn More
NVP-TAE 684, MedChemExpress
Descripción
NVP-TAE 684 (TAE 684) is a highly potent and selective ALK inhibitor, which blocks the growth of ALCL-derived and ALK-dependent cell lines with IC50 values between 2 and 10 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NVP-TAE 684 |
| CAS | 761439-42-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H40ClN7O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | TAE 684 |
| Información de solubilidad | DMSO : 7.69 mg/mL (12.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(CC5)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)(C(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 614.2 |
| Mostrar más |