Learn More
NVP-LCQ195, MedChemExpress
Código de producto. 16476388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476388 10 mg 10 miligramos
16468977 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15241
MedChemExpress NVP-LCQ195 (AT9311; LCQ195) is a small molecule heterocyclic inhibitor of CDK1, CDK2, CDK3 and CDK5 with IC50 of 1-42 nM.
NVP-LCQ195 (AT9311
Tekniske data
Nombre del producto químico o material NVP-LCQ195
CAS 902156-99-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19Cl2N5O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo LCQ-195 AT9311
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.24 mM)
SMILES CS(=O)(N1CCC(NC(C2=C(NC(C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)=O)C=NN2)=O)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 460.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.33
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.