Learn More
NVP-CGM097 (stereoisomer), MedChemExpress
Código de producto. 16460266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460266 2 mg 2 miligramos
16419477 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15954A
MedChemExpress NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.
NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-CGM097 (stereoisomer)
CAS 2070009-54-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H47ClN4O4
Cantidad 2 mg
Sinónimo CGM097 stereoisomer (R)-Nvp-Cgm097
Información de solubilidad DMSO : ≥ 241.5 mg/mL (366.32 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(N(C)C[C@H]3CC[C@H](N4CC(N(C)CC4)=O)CC3)C=C2)[C@H](C5=CC=C(Cl)C=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC(C)C)=C6)C1
Peso molecular (g/mol) 659.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.26
Porcentaje de pureza 95.83%
Grado Research
Forma física Solid