Learn More
NVP-CGM097, MedChemExpress
Código de producto. 16467006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467006 100 mg 100 miligramos
16456928 10 mg 10 miligramos
16450266 2 mg 2 miligramos
16442987 50 mg 50 miligramos
16409477 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15954
MedChemExpress NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-CGM097
CAS 1313363-54-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H47ClN4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo CGM097
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (75.84 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC(OC(C)C)=C(OC)C=C2C3)N(C4=CC=C(N(C[C@@H]5CC[C@@H](N6CC(N(C)CC6)=O)CC5)C)C=C4)C3=O
Peso molecular (g/mol) 659.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 659.26
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death