Learn More
NVP-BVU972, MedChemExpress
Código de producto. 16489117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489117 5 mg 5 miligramos
16472627 50 mg 50 miligramos
16446538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15456
MedChemExpress NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-BVU972
Forma física Solid
CAS 1185763-69-2
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NC=C3CC4=CC=C(N=CC=C5)C5=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 340.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.38
Porcentaje de pureza 98.38%