Learn More
NVP-BKM 120, TRC
Código de producto. 30411624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411624 5 mg
30412764 100 mg
30413000 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN9257605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944396-07-0
Fórmula molecular C18H21F3N6O2
Peso molecular (g/mol) 410.39
Sinónimo BKM 120, 5-(2,6-di-4-Morpholinyl-4-pyrimidinyl)-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine, NVP-BKM 120
Nombre IUPAC 5-(2,6-dimorfolina 4-ilpirimidina-4-il)-4-(trifluorometil)piridina-2-amina
SMILES Nc1cc(c(cn1)c2cc(nc(n2)N3CCOCC3)N4CCOCC4)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buparlisib
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21F3N6O2/c19-18(20,21)13-9-15(22)23-11-12(13)14-10-16(26-1-5-28-6-2-26)25-17(24-14)27-3-7-29-8-4-27/h9-11H,1-8H2,(H2,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1678