Learn More
NVP-BHG712, MedChemExpress
Código de producto. 16435598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435598 10 mg 10 miligramos
16421767 50 mg 50 miligramos
16408297 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16435598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13258A
MedChemExpress NVP-BHG712 is an oral active EphB4 kinase autophosphorylation inhibitor, with IC50 values of 3.3 nM and 3.0 nM for EphA2 and EphB4, respectively.
NVP-BHG712 is an oral active EphB4 kinase autophosphorylation inhibitor, with IC50 values of 3.3 nM and 3.0 nM for EphA2 and EphB4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-BHG712
Forma física Solid
CAS 940310-85-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20F3N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo BHG712
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (62.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C=C1NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=NC4=C2C=NN4C)C(NC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 503.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.48
Porcentaje de pureza 99.7%