Learn More
NVP-BHG712 isomer, MedChemExpress
Código de producto. 16498287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498287 5 mg 5 miligramos
16476136 100 mg 100 miligramos
16425598 10 mg 10 miligramos
16411767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13258
MedChemExpress NVP-BHG712 isomer, a regioisomer of NVP-BHG712, shows conserved non-bonded binding to EPHA2 and EPHB4.
NVP-BHG712 isomer, a regioisomer of NVP-BHG712, shows conserved non-bonded binding to EPHA2 and EPHB4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-BHG712 isomer
Forma física Solid
CAS 2245892-85-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20F3N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (99.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C=C1NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=NC4=NN(C)C=C42)C(NC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 503.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.48
Porcentaje de pureza 99.46%