Learn More
NVP-BEZ 235, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NVP-BEZ 235 |
| CAS | 915019-65-7 |
| Fórmula molecular | C30 H23 N5 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[2,3-Dihydro-3-methyl-2-oxo-8-(3-quinolinyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-α,α-dimethyl-benzeneacetonitrile, 2-Methyl-2-[4-[3-methyl-2-oxo-8-(quinolin-3-yl)-2,3-dihydroimidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]phenyl]propionitrile, BEZ 235, Dactolisib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H23N5O/c1-30(2,18-31)22-9-11-23(12-10-22)35-28-24-15-19(21-14-20-6-4-5-7-25(20)32-16-21)8-13-26(24)33-17-27(28)34(3)29(35)36/h4-17H,1-3H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(c2ccc(cc2)C(C)(C)C#N)c3c1cnc4ccc(cc34)c5cnc6ccccc6c5 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-[4-(3-metil-2-oxo-8-quinolin-3-ilimidazo[4,5-c]quinolin-1-il)fenil]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 469.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.1903 |