Learn More
NVP-BAW2881, MedChemExpress
Código de producto. 16465727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465727 5 mg 5 miligramos
16449556 50 mg 50 miligramos
16442988 10 mg 10 miligramos
16420016 2 mg 2 miligramos
16404306 100 mg 100 miligramos
16402576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16465727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100394
MedChemExpress NVP-BAW2881 (BAW2881) is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
NVP-BAW2881 (BAW2881) is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-BAW2881
CAS 861875-60-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H15F3N4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAW2881
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (77.76 mM)
SMILES O=C(C1=C2C=CC(OC3=NC(N)=NC=C3)=CC2=CC=C1)NC4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 424.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.38
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease