Learn More
NVP-ADW742, MedChemExpress
Código de producto. 16486467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486467 5 mg 5 miligramos
16483738 10 mg 10 miligramos
16444806 100 mg 100 miligramos
16420127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10252
MedChemExpress NVP-ADW742 (ADW742) is an orally active, selective IGF-1R tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 0.17 μM. NVP-ADW742 inhibits insulin receptor (InsR) with an IC50 of 2.8 μM. NVP-ADW742 induces pleiotropic antiproliferative/proapoptotic biologic sequelae in tumor cells.
NVP-ADW742 (ADW742) is an orally active, selective IGF-1R tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 0.17 μM. NVP-ADW742 inhibits insulin receptor (InsR) with an IC50 of 2.8 μM. NVP-ADW742 induces pleiotropic antiproliferative/proapoptotic biologic sequelae in tumor cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-ADW742
CAS 475488-23-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H31N5O
Cantidad 5 mg
Sinónimo ADW742 GSK 552602A ADW
Información de solubilidad DMSO : 19.23 mg/mL (42.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(C=C2C3=CC=CC(OCC4=CC=CC=C4)=C3)[C@H]5C[C@@H](C5)CN6CCCC6)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 453.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.58
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease