Learn More
NVP-ACC789, MedChemExpress
Código de producto. 16463777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463777 50 mg 50 miligramos
16460288 5 mg 5 miligramos
16433666 25 mg 25 miligramos
16417828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19624
MedChemExpress NVP-ACC789 is an inhibitor of human VEGFR-1, VEGFR-2 (mouse VEGFR-2), VEGFR-3 and PDGFR-β with IC50s of 0.38, 0.02 (0.23), 0.18, 1.4 μM, respectively.
NVP-ACC789 is an inhibitor of human VEGFR-1, VEGFR-2 (mouse VEGFR-2), VEGFR-3 and PDGFR-β with IC50s of 0.38, 0.02 (0.23), 0.18, 1.4 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-ACC789
CAS 300842-64-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17BrN4
Cantidad 50 mg
Sinónimo ACC-789 ZK202650
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(NC2=NN=C(CC3=CC=NC=C3)C4=C2C=CC=C4)C=C1Br
Peso molecular (g/mol) 405.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.29
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease