Learn More
Tocris Bioscience™ NVP 231
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18015442 50 mg 50 miligramos
18005932 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 18015442
Marca: Tocris Bioscience™ 3960/50
Potent, selective and reversible CerK inhibitor
Potent, selective and reversible ceramide kinase (CerK) inhibitor (IC50 = 12 nM in vitro). Displays selectivity for CerK over sphingosine kinases (IC50 ≥100 μM) and other lipid kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362003-83-6
Fórmula molecular C25H25N3O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP 231
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.55
Pureza >98%
Peso molecular 431.554