Learn More
Tocris Bioscience™ NVP 231
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005932 10 mg 10 miligramos
18015442 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005932 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3960/10
Potent, selective and reversible CerK inhibitor
Potent, selective and reversible ceramide kinase (CerK) inhibitor (IC50 = 12 nM in vitro). Displays selectivity for CerK over sphingosine kinases (IC50 ≥100 μM) and other lipid kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362003-83-6
Fórmula molecular C25H25N3O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP 231
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.55
Pureza >98%
Peso molecular 431.554