Learn More
NVP-2, MedChemExpress
Código de producto. 16491257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16491257 50 mg 50 miligramos
16441229 1 mg 1 miligramo
16405028 10 mg 10 miligramos
16425776 100 mg 100 miligramos
16467747 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16491257
Marca: Medchem Express HY12214A
MedChemExpress NVP-2 is a potent and selective ATP-competitive cyclin dependent kinase 9 (CDK9) probe, inhibits CDK9/CycT activity with an IC50 of 0.514 nM. NVP-2 displays inhibitory effcts on CDK1/CycB, CDK2/CycA and CDK16/CycY kinases with IC50 values of 0.584 μM, 0.706 μM, and 0.605 μM, respectively. NVP-2 induces cell apoptosis.
NVP-2 is a potent and selective ATP-competitive cyclin dependent kinase 9 (CDK9) probe, inhibits CDK9/CycT activity with an IC50 of 0.514 nM. NVP-2 displays inhibitory effcts on CDK1/CycB, CDK2/CycA and CDK16/CycY kinases with IC50 values of 0.584 μM, 0.706 μM, and 0.605 μM, respectively. NVP-2 induces cell apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-2
CAS 1263373-43-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H37ClN6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.91 mM)
SMILES ClC1=CN=C(N[C@H]2CC[C@H](N[C@H](C)COC)CC2)C=C1C3=CC=CC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3
Peso molecular (g/mol) 513.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.07
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease