Learn More
Tocris Bioscience™ NVP 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18749066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18749066 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18749066 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6535/5
Potent and selective ATP-competitive CDK9 inhibitor
NVP 2 is a potent and selective ATP-competitive CDK9 inhibitor (IC50 = 0.5 nM). Exhibits selectivity for CDK9 over a panel of 468 kinases, but inhibits DYRK1B (IC50 = 350 nM), displays <90% binding to CDK7 (IC50 >10 μM) and CDK13. Inhibits proliferation of MOLT4 cells in vitro. Induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[[5'-Chloro-2'-[[trans-4-[[(1R)-2-methoxy-1-methylethyl]amino]cyclohexyl]amino][2,4'-bipyridin]-6-yl]amino]methyl]tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
CAS 1263373-43-8
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C27H37ClN6O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.07
Tipo de producto Inhibitor
Pureza 97%