missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NVL Monoclonal Antibody (3F6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15598812
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15598812 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15598812 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA519498

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: ILKTITKNGT KPPLDADVNL EAIAGDLRCD CYTGADLSAL VREASICALR QEMARQKSGN EKGELKVSHK HFEEAFKKVR SSISKKDQIM YERLQESLSR.

Gasdermin D is a member of the gasdermin family. Members of this family appear to play a role in regulation of epithelial proliferation. Gasdermin D has been suggested to act as a tumor suppressor. Alternatively spliced transcript variants have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NVL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3F6
Concentración 0.2-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica NVL
N.º de referencia del gen O15381
Alias de gen 1200009I24Rik; Nuclear valosin-containing protein-like; nuclear VCP-like; nuclear VCP-like protein; Nvl; NVL2; NVLp
Símbolos de los genes NVL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NVL (NP_002524, 757 a.a. ~ 856 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.