Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Código de producto. 17895217 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de eliminación de ARNm
Kit de limpieza de biblioteca
Kit de preparación de bibliotecas de ARN multifilar
Índices de ADN UD (set 1-24)
Índices de ADN UD (set 1-96)
Índices individuales de ARN (set 1-24)
Índices individuales de ARN (set 1-96)
Index Included:
No
Yes
Cantidad:
24 preparaciones
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Index Included Cantidad Tamaño de la unidad
17895217 Índices de ADN UD (set 1-96) Yes 96 preparaciones paquete de 96
17895177 Kit de limpieza de biblioteca No 24 preparaciones paquete de 24
17848115 Kit de limpieza de biblioteca No 96 preparaciones paquete de 96
17828115 Kit de eliminación de ARNm No 24 preparaciones paquete de 24
17838115 Kit de eliminación de ARNm No 96 preparaciones paquete de 96
17818115 Kit de preparación de bibliotecas de ARN multifilar No 24 preparaciones paquete de 24
17808115 Kit de preparación de bibliotecas de ARN multifilar No 96 preparaciones paquete de 96
17825317 Índices individuales de ARN (set 1-24) Yes 24 preparaciones paquete de 24
17805227 Índices individuales de ARN (set 1-96) Yes 96 preparaciones paquete de 96
17866306 Índices de ADN UD (set 1-24) Yes 24 preparaciones paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17895217 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A39119196
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The modules originally support whole-transcriptome sequencing (human, mouse, rat) and mRNA sequencing (compatible with all species) applications.
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems is designed for the robust construction of cDNA libraries for strand-specific RNA sequencing on Illumina next-generation sequencing (NGS) systems. The modules bring together the superior features of SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetic particles, and Platinum SuperFi DNA Polymerase, enabling users to obtain high-quality sequencing-ready libraries.
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems is designed for the robust construction of cDNA libraries for strand-specific RNA sequencing on Illumina next-generation sequencing (NGS) systems. The modules bring together the superior features of SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetic particles, and Platinum SuperFi DNA Polymerase, enabling users to obtain high-quality, sequencing-ready libraries.
This Collibri Stranded RNA Library Prep Kit Modules supports fast library preparation within 4.5 hours for mRNA or whole transcriptome libraries with 1–25 ng of mRNA-enriched or ribodepleted RNA sample input. Multiplexing of libraries can be carried out using up to 96 single-indexed or unique dual-indexed primers, enabling single-read or paired-end sequencing. The kit is suitable for various-quality RNA samples, including FFPE samples.
Visual cues of process integrity
For maximum convenience, visual cues of process integrity are included throughout the library preparation workflow. Monitor progress of library generation using visual feedback from dyes in critical reagents. The reaction mix changes color in response to the addition of critical components at each step to ensure that library preparation has the highest chance of success. The inert dyes do not interfere with enzymatic reactions and do not compromise sequencing results.
How it works
Full-length Illumina-compatible adaptors are introduced by PCR amplification using Platinum SuperFi DNA Polymerase to construct single-indexed or unique dual-indexed libraries compatible with single-read or paired-end sequencing. The kit contains 24 or 96 either single-indexed barcoded PCR primers (i7) pre-mixed with a universal i5 primer or unique dual-indexed PCR primers that enable multiplexing of up to 96 libraries. Optimized cleanup steps efficiently remove residual primers and adapter/primer dimers while preserving high library yields.
A related product, the Collibri Library Quantification Kit, is recommended for qPCR-based quantifications of libraries before proceeding to sequencing.
Applications
The Collibri Stranded RNA Library Prep Kit is recommended for:
  • Gene expression studies
  • Alternative splicing analysis
  • Non-coding RNA detection and discovery
  • Identification of alternative polyadenylation sites
  • Gene fusion detection
  • Detection of transcript isoforms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20°C
Descripción Indexing
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) RNA Sequencing, Whole Transcriptome, mRNA Sequencing, Small RNA Sequencing
Línea de productos Collibri
Tipo de producto Índices de ADN UD (set 1-96)
Cantidad 96 preparaciones
Index Included Yes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.