Learn More
Nuvenzepine, MedChemExpress
Descripción
Nuvenzepine is an mAChR antagonist, has the potential for gastrospasm treatment.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nuvenzepine |
| CAS | 96487-37-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H20N4O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C1C2=CC=CN=C2N(C(C3CCN(C)CC3)=O)C4=CC=CC=C4N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 336.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.39 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |