Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar (Slant)
Descripción
Nutrient Agar (Slant) is used to cultivate and maintain a wide variety of non-fastidious bacteria for routine culture, isolation, and storage.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Sand Yellow, Transparent |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 25°C |
| Formato | Poured Tube, Slant Agar |
| Origen de fabricación | Germany |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | De 7 a 8 g |
| Tipo de empaquetado | 50 Tubes/Box |
| Cantidad | 50/Pk. |