Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar
Código de producto. 12669827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
12669827 10 placas paquete de 10
1 options
Código de producto. 12669827 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5025A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Support general microbial cultivation with this agar, a reliable medium for growing a variety of bacteria.
Support general microbial cultivation with Nutrient Agar, a reliable medium for growing a variety of bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Contenido y almacenamiento 2°C to 12°C
Formato 90 mm
Origen de fabricación Germany
Tipo de producto Agar Plate
Volumen de llenado 17 mL
Cantidad 10 placas